Stampa…
4-(2-Hydroxyethylamino)aniline dihydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943575-1G OR943575-500MG
APOSOR943575-1GEA 438 EUR
APOSOR943575-1G APOSOR943575-500MG
4-(2-Hydroxyethylamino)aniline dihydrochloride 97%
4-(2-Hydroxyethylamino)aniline dihydrochloride
Formula: C₈H₁₂N₂O·2ClH
Peso molecolare: 225,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31560141
CAS Number: 19298-14-7