Stampa…
7-Amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
OR943560-1G OR943560-250MG
APOSOR943560-1GEA 648 EUR
APOSOR943560-1G APOSOR943560-250MG
7-Amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile 95%
7-Amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Formula: C₈H₇N₅
Peso molecolare: 173,175 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00206563
CAS Number: 255389-59-4