Stampa…
5-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943542-1G OR943542-250MG
APOSOR943542-1GEA 757 EUR
APOSOR943542-1G APOSOR943542-250MG
5-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol 95%
5-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Formula: C₇H₇N₃O
Peso molecolare: 149,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00104730
CAS Number: 16082-26-1