Stampa…
2-Chloro-1-(2,3-dihydro-indol-1-yl)-ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943541-1G OR943541-250MG
APOSOR943541-1GEA 219 EUR
APOSOR943541-1G APOSOR943541-250MG
2-Chloro-1-(2,3-dihydro-indol-1-yl)-ethanone 95%
2-Chloro-1-(2,3-dihydro-indol-1-yl)-ethanone
Formula: C₁₀H₁₀ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00099469
CAS Number: 17133-48-1