Stampa…
2-(tert-Butyl)isonicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943509-1G OR943509-250MG
APOSOR943509-1GEA 212 EUR
APOSOR943509-1G APOSOR943509-250MG
2-(tert-Butyl)isonicotinic acid 95%
2-(tert-Butyl)isonicotinic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04113815
CAS Number: 91940-84-0