Stampa…
1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943499-1G OR943499-250MG
APOSOR943499-1GEA 137 EUR
APOSOR943499-1G APOSOR943499-250MG
1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
1-(3-Nitrophenyl)ethanamine
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974122
CAS Number: 90271-37-7