Stampa…
(1S)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943498-1G OR943498-250MG
APOSOR943498-1GEA 828 EUR
APOSOR943498-1G APOSOR943498-250MG
(1S)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
(1S)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659477
CAS Number: 297730-25-7