(R)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943497-1G
OR943497-250MG
APOSOR943497-1GEA
828
EUR
APOSOR943497-1G
APOSOR943497-250MG
(R)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
(R)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04972379 CAS Number: 297730-27-9 |