Stampa…
(5-Chloro-2-methylphenyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943490-1G OR943490-250MG
APOSOR943490-1GEA 162 EUR
APOSOR943490-1G APOSOR943490-250MG
(5-Chloro-2-methylphenyl)methanol 95%
(5-Chloro-2-methylphenyl)methanol
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156,609 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111046
CAS Number: 58966-29-3