Stampa…
N,N-Dimethyl-3-morpholinemethanamine dihydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943483-100MG OR943483-250MG OR943483-500MG
APOSOR943483-100MGEA 285 EUR
APOSOR943483-100MG APOSOR943483-250MG APOSOR943483-500MG
N,N-Dimethyl-3-morpholinemethanamine dihydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-3-morpholinemethanamine dihydrochloride
Formula: C₇H₁₆N₂O·2ClH
Peso molecolare: 217,137 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31560278
CAS Number: 128454-20-6