Stampa…
2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943470-1G OR943470-250MG
APOSOR943470-1GEA 735 EUR
APOSOR943470-1G APOSOR943470-250MG
2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanamine 95%
2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanamine
Formula: C₇H₁₂N₂
Peso molecolare: 124,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009753
CAS Number: 83732-75-6