Stampa…
6-Methoxy-2-phenyl-tetralone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-methoxy-2-phenyl-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
OR943451-250MG OR943451-1G OR943451-5G
APOSOR943451-250MGEA 66.9 EUR
APOSOR943451-250MG APOSOR943451-1G APOSOR943451-5G
6-Methoxy-2-phenyl-tetralone
6-Methoxy-2-phenyl-tetralone
Formula: C₁₇H₁₆O₂
Peso molecolare: 252,308 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10698841
CAS Number: 1769-84-2