Stampa…
1-(6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943370-1G OR943370-250MG
APOSOR943370-1GEA 757 EUR
APOSOR943370-1G APOSOR943370-250MG
1-(6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methanamine 95%
1-(6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methanamine
Formula: C₁₁H₁₅NO
Peso molecolare: 177,243 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07403242
CAS Number: 879063-08-8