3-Methyloxolan-3-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 76…80 °C (18 mm Hg) Densità: 1,032 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD18332778 CAS Number: 64360-69-6 |