Stampa…
5-(1-Piperidinyl)-3-pentyn-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943286-1G OR943286-250MG
APOSOR943286-1GEA 757 EUR
APOSOR943286-1G APOSOR943286-250MG
5-(1-Piperidinyl)-3-pentyn-1-ol 95%
5-(1-Piperidinyl)-3-pentyn-1-ol
Formula: C₁₀H₁₇NO
Peso molecolare: 167,248 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02012810
CAS Number: 104580-60-1