Stampa…
Allyl-prop-2-ynyl-amine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943284-1G OR943284-5G
APOSOR943284-1GEA 270 EUR
APOSOR943284-1G APOSOR943284-5G
Allyl-prop-2-ynyl-amine hydrochloride 95%
Allyl-prop-2-ynyl-amine hydrochloride
Formula: C₆H₉N·ClH
Peso molecolare: 131,603 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03596896
CAS Number: 1158414-22-2