Stampa…
4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methylfuran-2(5H)-one
OR943277-1G OR943277-5G
APOSOR943277-1GEA 109 EUR
APOSOR943277-1G APOSOR943277-5G
4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one 95%
4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one
Formula: C₅H₆O₃
Peso molecolare: 114,099 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01860143
CAS Number: 516-09-6