2-Oxopropyl benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943264-1G
OR943264-5G
APOSOR943264-1GEA
82.8
EUR
APOSOR943264-1G
APOSOR943264-5G
2-Oxopropyl benzoate 95%
2-Oxopropyl benzoate
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01660185 CAS Number: 6656-60-6 |