Stampa…
Di(pyridin-3-yl)methanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943214-1G OR943214-250MG
APOSOR943214-1GEA 288 EUR
APOSOR943214-1G APOSOR943214-250MG
Di(pyridin-3-yl)methanone 95%
Di(pyridin-3-yl)methanone
Formula: C₁₁H₈N₂O
Peso molecolare: 184,194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01464076
CAS Number: 35779-35-2