Stampa…
7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943186-1G OR943186-250MG
APOSOR943186-1GEA 734 EUR
APOSOR943186-1G APOSOR943186-250MG
7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95%
7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine
Formula: C₇H₅ClN₂O
Peso molecolare: 168.58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845367
CAS Number: 927413-64-7