Stampa…
6-Methyl-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine
OR943182-1G OR943182-250MG
APOSOR943182-1GEA 735 EUR
APOSOR943182-1G APOSOR943182-250MG
6-Methyl-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 95%
6-Methyl-benzo[d]isoxazol-3-ylamine
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18803474
CAS Number: 1378699-89-8