Stampa…
3-Nitro-DL-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR943164-1G OR943164-5G
APOSOR943164-1GEA 56.7 EUR
APOSOR943164-1G APOSOR943164-5G
3-Nitro-DL-phenylalanine 97%
3-Nitro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀N₂O₄
Punto di fusione: 230…240 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00069003
CAS Number: 22888-56-8