2,4,6,7-Tetrahydro-pyrano[4,3-c]pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₁₂N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD26593859 CAS Number: 1297547-66-0 |