Stampa…
6-Bromo-N-methylpyridin-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943102-1G OR943102-250MG OR943102-5G
APOSOR943102-1GEA 141 EUR
APOSOR943102-1G APOSOR943102-250MG APOSOR943102-5G
6-Bromo-N-methylpyridin-3-amine 95%
6-Bromo-N-methylpyridin-3-amine
Formula: C₆H₇BrN₂
Peso molecolare: 187,037 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234191
CAS Number: 1022641-52-6