Stampa…
Dimethallylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Bis(2-methylallyl)amine
OR943096-10G OR943096-1G OR943096-5G
APOSOR943096-10GEA 648 EUR
APOSOR943096-10G APOSOR943096-1G APOSOR943096-5G
Dimethallylamine 95%
Dimethallylamine
Formula: C₈H₁₅N
Peso molecolare: 125,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026058
CAS Number: 35000-15-8