Stampa…
3-(Propan-2-yloxy)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943093-1G OR943093-250MG
APOSOR943093-1GEA 437 EUR
APOSOR943093-1G APOSOR943093-250MG
3-(Propan-2-yloxy)benzonitrile 95%
3-(Propan-2-yloxy)benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₁NO
Peso molecolare: 161,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09933572
CAS Number: 363185-45-9