Stampa…
5,8-Dihydro-1-naphthol 87%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943087-1G OR943087-250MG
APOSOR943087-1GEA 364 EUR
APOSOR943087-1G APOSOR943087-250MG
5,8-Dihydro-1-naphthol 87%
5,8-Dihydro-1-naphthol
Formula: C₁₀H₁₀O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128247
CAS Number: 27673-48-9