tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR943040-1G
OR943040-500MG
APOSOR943040-1GEA
1340
EUR
APOSOR943040-1G
APOSOR943040-500MG
tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Formula:
C₉H₁₆BrNO₂ Peso molecolare: 250,133 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22566236 CAS Number: 1363380-84-0 |