Stampa…
6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943025-1G OR943025-250MG
APOSOR943025-1GEA 633 EUR
APOSOR943025-1G APOSOR943025-250MG
6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formula: C₆H₆ClNO
Peso molecolare: 143,571 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00955763
CAS Number: 17228-63-6