Stampa…
3-Oxaspiro[5.5]undecan-9-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR942976-1G OR942976-250MG OR942976-500MG
APOSOR942976-1GEA 1150 EUR
APOSOR942976-1G APOSOR942976-250MG APOSOR942976-500MG
3-Oxaspiro[5.5]undecan-9-one
3-Oxaspiro[5.5]undecan-9-one
Formula: C₁₀H₁₆O₂
Peso molecolare: 168,233 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17013084
CAS Number: 1159280-53-1