Stampa…
(R)-Benzyl 5-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942975-1G OR942975-5G
APOSOR942975-1GEA 98.9 EUR
APOSOR942975-1G APOSOR942975-5G
(R)-Benzyl 5-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 95%
(R)-Benzyl 5-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
Formula: C₁₄H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 248.321 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22420241
CAS Number: 1001401-60-0