Stampa…
3-Chloro-2-methylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942967-1G OR942967-5G
APOSOR942967-1GEA 52.9 EUR
APOSOR942967-1G APOSOR942967-5G
3-Chloro-2-methylbenzaldehyde 95%
3-Chloro-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11047716
CAS Number: 874-27-1