Stampa…
3,3-Dimethylcyclobut-1-ene-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR942929-1G OR942929-250MG OR942929-500MG
APOSOR942929-1GEA 1020 EUR
APOSOR942929-1G APOSOR942929-250MG APOSOR942929-500MG
3,3-Dimethylcyclobut-1-ene-1-carboxylic acid
3,3-Dimethylcyclobut-1-ene-1-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀O₂
Punto di fusione: 76…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18806719
CAS Number: 37676-90-7