Stampa…
Methyl 3-amino-5-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR942899-1G OR942899-250MG
APOSOR942899-1GEA 306 EUR
APOSOR942899-1G APOSOR942899-250MG
Methyl 3-amino-5-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈ClNO₂S
Peso molecolare: 241,694 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13689054
CAS Number: 1026241-99-5