Stampa…
(S)-1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942763-1G OR942763-250MG
APOSOR942763-1GEA 757 EUR
APOSOR942763-1G APOSOR942763-250MG
(S)-1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-amine 95%
(S)-1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-amine
Formula: C₈H₁₃NO
Peso molecolare: 139,195 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11973975
CAS Number: 473732-95-5