Stampa…
Methyl 3-chloro-2,2-dimethylbut-3-enoate ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942701-100MG OR942701-1G OR942701-250MG
APOSOR942701-100MGEA 389 EUR
APOSOR942701-100MG APOSOR942701-1G APOSOR942701-250MG
Methyl 3-chloro-2,2-dimethylbut-3-enoate ≥98%
Methyl 3-chloro-2,2-dimethylbut-3-enoate
Formula: C₇H₁₁ClO₂
Peso molecolare: 162,614 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093339
CAS Number: 56663-74-2