Stampa…
1-(4-Hydroxyphenyl)cyclopropane-1-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942695-1G OR942695-250MG
APOSOR942695-1GEA 655 EUR
APOSOR942695-1G APOSOR942695-250MG
1-(4-Hydroxyphenyl)cyclopropane-1-carbonitrile 98%
1-(4-Hydroxyphenyl)cyclopropane-1-carbonitrile
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19692083
CAS Number: 1073477-06-1