Stampa…
4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942656-1G OR942656-250MG
APOSOR942656-1GEA 379 EUR
APOSOR942656-1G APOSOR942656-250MG
4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile 95%
4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂O
Peso molecolare: 170,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26131872
CAS Number: 127285-55-6