Stampa…
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942586-1G OR942586-250MG
APOSOR942586-1GEA 488 EUR
APOSOR942586-1G APOSOR942586-250MG
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile 95%
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile
Formula: C₈H₇ClN₂
Peso molecolare: 166,608 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16663224
CAS Number: 20925-55-7