Stampa…
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942577-1G OR942577-250MG
APOSOR942577-1GEA 68.4 EUR
APOSOR942577-1G APOSOR942577-250MG
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,581 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16658689
CAS Number: 1195251-29-6