5-Chloro-2-(methylamino)phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942472-1G
OR942472-250MG
APOSOR942472-1GEA
575
EUR
APOSOR942472-1G
APOSOR942472-250MG
5-Chloro-2-(methylamino)phenol 95%
5-Chloro-2-(methylamino)phenol
Formula:
C₇H₈ClNO Peso molecolare: 157,598 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16998610 CAS Number: 1243357-05-2 |