Stampa…
4-Methoxy-N,N-dimethylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942467-1G OR942467-5G
APOSOR942467-1GEA 64 EUR
APOSOR942467-1G APOSOR942467-5G
4-Methoxy-N,N-dimethylaniline 95%
4-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Formula: C₉H₁₃NO
Peso molecolare: 151,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155300
CAS Number: 701-56-4