Stampa…
2-Bromo-3-hydroxybenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942456-1G OR942456-250MG
APOSOR942456-1GEA 270 EUR
APOSOR942456-1G APOSOR942456-250MG
2-Bromo-3-hydroxybenzonitrile 95%
2-Bromo-3-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄BrNO
Peso molecolare: 198,017 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09266204
CAS Number: 693232-06-3