Stampa…
3-Hydroxy-4-methyl-benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
OR942429-1G OR942429-250MG
APOSOR942429-1GEA 206 EUR
APOSOR942429-1G APOSOR942429-250MG
3-Hydroxy-4-methyl-benzaldehyde 95%
3-Hydroxy-4-methyl-benzaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,148 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632496
CAS Number: 57295-30-4