N,N,4-Trimethylpyridin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942385-1G
OR942385-250MG
APOSOR942385-1GEA
575
EUR
APOSOR942385-1G
APOSOR942385-250MG
N,N,4-Trimethylpyridin-2-amine 95%
N,N,4-Trimethylpyridin-2-amine
Formula:
C₈H₁₂N₂ Peso molecolare: 136,194 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17015432 CAS Number: 20173-72-2 |