Stampa…
2,6-Dichloronicotinamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dichloropyridine-3-carboxamide
OR942378-1G OR942378-5G
APOSOR942378-1GEA 91.6 EUR
APOSOR942378-1G APOSOR942378-5G
2,6-Dichloronicotinamide 95%
2,6-Dichloronicotinamide
Formula: C₆H₄Cl₂N₂O
Peso molecolare: 191,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03230010
CAS Number: 62068-78-4