Stampa…
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942363-1G OR942363-250MG
APOSOR942363-1GEA 238 EUR
APOSOR942363-1G APOSOR942363-250MG
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile 95%
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile
Formula: C₁₁H₁₃NO
Peso molecolare: 175,227 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16999197
CAS Number: 340131-70-6