2-Amino-5-chloro-4-cyanopyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Amino-5-chloroisonicotinonitrile
OR942360-1G
OR942360-250MG
APOSOR942360-1GEA
238
EUR
APOSOR942360-1G
APOSOR942360-250MG
2-Amino-5-chloro-4-cyanopyridine 95%
2-Amino-5-chloro-4-cyanopyridine
Formula:
C₆H₄ClN₃ Peso molecolare: 153,569 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD26792763 CAS Number: 1393106-21-2 |