Stampa…
Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (E)-Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate
OR942301-1G OR942301-5G
APOSOR942301-1GEA 42.2 EUR
APOSOR942301-1G APOSOR942301-5G
Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate 95%
Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Peso molecolare: 190.195 g/mol
Punto di fusione: 86…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00157179
CAS Number: 58045-41-3