1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942291-1G
OR942291-250MG
APOSOR942291-1GEA
94.4
EUR
APOSOR942291-1G
APOSOR942291-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbaldehyde
Formula:
C₈H₆N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08272238 CAS Number: 25957-65-7 |